Learn More
Citric acid, trisodium salt dihydrate, 99%, pure
Codice prodotto. 10083163 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
5 kg, Plastic bottle, 5kg
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
500g
5g
5kg
CAS: 1545801 | C6H9Na3O9 | 294.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 1545801
Formula molecolare C6H9Na3O9
Molecular Weight (g/mol) 294.1
Numero MDL MFCD00150031
InChI Key NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC Name trisodio; 2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilato; diidrato
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Citric acid, trisodium salt dihydrate
Informazioni di decomposizione >230°C
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Densità 1.76g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.99
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Quantità 5 kg
Indice di Merck 15, 8737
Informazioni di solubilità Solubility in water: 720g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 294.09
Percent Purity 0.99
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Identificativo prodotto
  • Citric acid, trisodium salt dihydrate
Titolo del prodotto
Citric acid, trisodium salt dihydrate, 99%, pure >