Learn More
Citric acid, trisodium salt dihydrate, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Glass Bottle
Plastic Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Citric acid, trisodium salt dihydrate |
Punto di fusione | >300.0°C |
Colore | White |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | Glass Bottle |
Formula lineare | NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O |
Quantità | 5 g |
Indice di Merck | 15, 8737 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 720g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
Peso formulazione | 294.09 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Citric acid, trisodium salt dihydrate