Learn More
Citric acid, triammonium salt, 97+%, pure
Codice prodotto. 10459693 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
CAS: 3458-72-8 | C6H20N3O7+3 | 246.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 3458-72-8
Formula molecolare C6H20N3O7+3
Molecular Weight (g/mol) 246.24
Numero MDL MFCD00036406
InChI Key YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-Q
Sinonimo ammonium citrate
PubChem CID 131675891
IUPAC Name azane;[3-carboxy-1,3-dihydroxy-4-[oxonio(oxoniumylidene)methyl]butylidene]oxidanium
SMILES C(C(=[OH+])[OH2+])C(CC(=[OH+])O)(C(=O)O)O.N.N.N
Specifica
Materiale o nome chimico Citric acid, triammonium salt
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 250 g
Peso formulazione 243.22
Percent Purity ≥97.0%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Crystals