Learn More
Citric Acid, Powder, U.S.P., J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Citric Acid |
Peso formulazione | 192.12 |
Grado | USP |
Quantità | 500 g |
Imballaggio | Poly Bottle |
Forma fisica | Powder |
Gravità specifica | 1L = 1.44kg |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Citric Acid Anhydrous
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: citric acid