Learn More
Citric Acid Monohydrate, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7071954 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
Tested according to European Pharmacopoeia
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5949-29-1
Formula molecolare C6H10O8
Molecular Weight (g/mol) 210.138
Numero MDL MFCD00149972
InChI Key YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;hydrate
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Specifica
Materiale o nome chimico Citric Acid Monohydrate
Nota nome Tested according to Ph.Eur.
Formula lineare HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4018641
Informazioni di solubilità Soluble in ethyl acetate (5.28g/100g), Amyl Acetate(5.98g/100g), diethyl ether(2.17g/100g), methanol(197g/100g), chloroform(0.007g/100 g)
Peso formulazione 210.14g/mol
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità 173°C (343.4°F)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric acid monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Citric acid monohydrate 5