Learn More
Citric Acid, 99.5 to 100.5% (based on Anhydrous substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15692880 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, E330, Anhydrous, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-92-9
Formula molecolare C6H8O7
Molecular Weight (g/mol) 192.12
Numero MDL MFCD00011669
InChI Key KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC Name acido 2-idrossipropan-1,2,3-tricarbossilico
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Citric Acid
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Formula lineare HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 782061
Informazioni di solubilità Soluble in water, 383g/L at 25°C, Sparingly soluble in Diethyl Ether, Freely soluble in alcohol
Peso formulazione 192.12g/mol
Percent Purity 99.5 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Quantità 25 kg
Limite di esplosione 8% (65°F)
Forma fisica Anhydrous
Residuo dopo la combustione ≤0.05% (as SO4)