Learn More
Citric Acid, 99.5 to 100.5% (based on Anhydrous substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15682880 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, E330, Anhydrous, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-92-9
Formula molecolare C6H8O7
Molecular Weight (g/mol) 192.12
Numero MDL MFCD00011669
InChI Key KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC Name acido 2-idrossipropan-1,2,3-tricarbossilico
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Citric Acid
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Formula lineare HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 782061
Informazioni di solubilità Soluble in water, 383g/L at 25°C, Sparingly soluble in Diethyl Ether, Freely soluble in alcohol
Peso formulazione 192.12g/mol
Percent Purity 99.5 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Quantità 2.5 kg
Limite di esplosione 8% (65°F)
Forma fisica Anhydrous
Residuo dopo la combustione ≤0.05% (as SO4)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Citric acid