Learn More
cis-Epoxysuccinic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15259916
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16533-72-5
Formula molecolare C4H4O5
Molecular Weight (g/mol) 132.07
Numero MDL MFCD00191645
InChI Key DCEMCPAKSGRHCN-XIXRPRMCSA-N
Sinonimo cis-epoxysuccinic acid, 2r,3s-oxirane-2,3-dicarboxylic acid, cis-oxirane-2,3-dicarboxylic acid, 2,3-oxiranedicarboxylic acid, 2r,3s-rel, 2,3-oxiranedicarboxylic acid, 2r,3s-rel-9ci
PubChem CID 2734802
IUPAC Name (2S,3R)-oxirane-2,3-dicarboxylic acid
SMILES C1(C(O1)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico cis-Epoxysuccinic acid
Punto di fusione 133°C to 135°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 132.07
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • cis-Epoxysuccinic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.