Learn More
cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride, 99% Codice prodotto.: 10063190
cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride, 99%
Codice prodotto. p-57399 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
250 mg, Bottiglia in vetro, 250mg
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10063190
Marca: Thermo Scientific Acros 265882500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 24947-68-0 | C7H16NO | 130.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24947-68-0
Formula molecolare C7H16NO
Molecular Weight (g/mol) 130.21
Numero MDL MFCD00143984
InChI Key JGKFBZBVCAWDFD-BQBZGAKWSA-O
Sinonimo 1s,2s-2-hydroxycyclohexyl methanaminium
PubChem CID 2724656
IUPAC Name (1S,2S)-2-(aminomethyl)cyclohexan-1-ol;hydrochloride
SMILES [NH3+]C[C@@H]1CCCC[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Nota nome 99%
Punto di fusione 182.0°C to 185.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 165.66
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lottoA0307467 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/11/2023 Codice prodotto265880010,265882500
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride, 99% >