Learn More
cis-1,2-Cyclopentanediol, 98%
Codice prodotto. p-3757364 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 5057-98-7 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5057-98-7
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Numero MDL MFCD00134192
InChI Key VCVOSERVUCJNPR-SYDPRGILSA-N
Sinonimo cis-1,2-cyclopentanediol, cis-cyclopentane-1,2-diol, cis-1,2-dihydroxycyclopentane, 1r,2s-cyclopentane-1,2-diol, 1s,2r cyclopentane-1,2-diol, cis-1,2-cyclopentandiol, 1,2-cis-cyclopentanediol, cis-1,2-cyclopen-tanediol, cis-cyclopenten-1,2-diol, 1alpha,2alpha-cyclopentanediol
PubChem CID 2733293
IUPAC Name (1R,2S)-cyclopentane-1,2-diol
SMILES C1CC(C(C1)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico cis-1,2-Cyclopentanediol
Punto di fusione 32.0°C to 33.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 83.0°C to 83.5°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C5H8(OH)2
Indice di rifrazione 1.4770 to 1.4790
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: partially soluble in water.
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting