Learn More
Cinnamyl chloride, 95% trans, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10245950
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 2687-12-9 | C9H9Cl | 152.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2687-12-9
Formula molecolare C9H9Cl
Molecular Weight (g/mol) 152.62
Numero MDL MFCD00000986
InChI Key IWTYTFSSTWXZFU-QPJJXVBHSA-N
Sinonimo cinnamyl chloride, 3-chloroprop-1-en-1-yl benzene, 3-chloro-1-phenyl-1-propene, trans-cinnamyl chloride, 1e-3-chloroprop-1-en-1-yl benzene, benzene, 3-chloropropenyl, e-3-chloroprop-1-enyl benzene, unii-2i1adl56tx, 2i1adl56tx, cinnamylchloride
PubChem CID 639658
IUPAC Name [(E)-3-chloroprop-1-enyl]benzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Cinnamyl chloride
Nota nome 95% trans
Punto di fusione 7.0°C
Colore Brown-Yellow to Yellow
Densità 1.0960g/mL
Punti di ebollizione 120.0°C to 126.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH=CHCH2Cl
Indice di rifrazione 1.5830 to 1.5850
Quantità 500 g
Beilstein 05, II, 372
Fieser 13,299
Gravità specifica 1.096
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, n,n-dmf,, acetone, formic acid, benzene, ethyl ether
Peso formulazione 152.62
Percent Purity 95% trans
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cinnamyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.