Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil 10 and Mobil 25 Large Volume Stirrer
Stir and mix volumes up to 10L with these large volume stirrers, ideal for hard-to-stir, viscous liquids.
510.92€ - 1044.10€
Specifica
Speed 100 to 1000 rpm
Materiale piastra superiore Stainless Steel
Capacità 10 L
Forma Square
Wattage 10 w
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
10395330
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
50119111
Mobil 10 w/o controller Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12435771
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
50119112
Mobil 25 w/o controller Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Stir and mix volumes of up to 10L with Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil 10 and Mobil 25 Large Volume Stirrers, ideal for hard-to-stir, viscous liquids. The Quick-Stop function stops the drive within three seconds, minimizing after runs and reducing the risk of breakage.
Cimarec™ Mobil 10
  • Compact, space-saving design
  • Gradual, low-shear acceleration on start-up
  • Stir speeds from 100rpm to 1000rpm
  • Operating conditions are -10°C to +56°C
  • Protection class IP66
Cimarec™ Mobil 25
  • Ideal for high temperatures up to 121°C and high pressure applications up to 2bars (29psi)
  • Can be used in autoclaves, water baths and climatic chambers
  • Perfect for use on sterilized media ensuring even heating and cooling
  • Easy-to-clean, chemical-resistant, sealed stainless-steel housing
  • Gradual, low-shear acceleration on start-up
  • Stir speeds from 100rpm to 1000rpm
  • Operating conditions are -10°C to +121°C
  • Protection Class IP68; easily cleaned with running water
Requires:
Telemodul 10 M controller (#50119120 or #500119121)
Warranty: 5 years
Specifica
Specifica
100 to 1000 rpm
10 L
10 w
128 mm
32 mm
-10°C to +56°C (Operating)
Stainless Steel
Square
5 in.
1.3 in.
CE marked
Stirrer
Documenti
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.