Learn More
CHTF18 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 13030-1-AP-150UL
Codice prodotto. 16811044
  • 410.00€ / 150µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CHTF18, CHTF8.
Specifica
Specifica
CHTF18
Polyclonal
Unconjugated
CHTF18
C16orf41, C321D2.2, C321D2.3, C321D2.4, CHL12, CHTF18, Ctf18, hCTF18, RUVBL
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
214901, 287146, 63922
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8BIW9, Q8WVB6
Chtf18
CHTF18 Fusion Protein Ag3672
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat