Learn More
Chromium(VI) oxide, ACS, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11337928
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 1333-82-0 | CrO3 | 99.99 g/mol
Chromium plating, copper stripping, aluminum anodizing, corrosion inhibitor, photography, ceramic glazes, colored glass, oxidizing agent in organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Chromium plating, copper stripping, aluminum anodizing, corrosion inhibitor, photography, ceramic glazes, colored glass, oxidizing agent in organic chemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1333-82-0
Formula molecolare CrO3
Molecular Weight (g/mol) 99.99
Numero MDL MFCD00010952
InChI Key WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC Name trioxochromium
SMILES O=[Cr](=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 250°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Chromium(VI) oxide
Punto di fusione 196°C
Nota nome For analysis ACS
Colore Red
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio >98+%
Numero UN UN1463
Indice di Merck 14,2235
Informazioni di solubilità Soluble in water,H2SO4,and alcohol; Also soluble in ether and nitric acid.
Peso formulazione 99.99
Percent Purity ≥98%
Grado ACS
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.7 g/mL