Learn More
Chromium(VI) oxide, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11300949
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Chromium(VI) oxide is widely used in chromium electroplating, and as protective coatings in corrosion/oxidation resistance of metals. It is also employed in CDs and DVDs. It is useful as an oxidant in Jones oxidation in acetic acid or acetone. It is used in the oxidation of primary alcohols into carboxylic acids, and secondary alcohols into ketones. With phosphoric acid, it is used as a stripping agent for anodic coatings of all types and in the production of syntheric rubies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1333-82-0
Formula molecolare CrO3
Molecular Weight (g/mol) 99.99
Numero MDL MFCD00010952
InChI Key WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC Name trioxochromium
SMILES O=[Cr](=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 250°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Chromium(VI) oxide
Punto di fusione 196°C
Colore Red
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1463
Indice di Merck 14,2235
Informazioni di solubilità Very soluble in water. Soluble in sulfuric,nitric acid,acetic acid,and acetone.
Peso formulazione 99.99
Percent Purity 99.9%
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.7 g/mL