Learn More
Chromium(VI) Oxide, ≥98.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Chromium(Vi) Oxide |
Punto di fusione | 196°C |
Colore | Violet |
Quantità | 100 g |
Numero UN | UN1463 |
Peso formulazione | 99.99g/mol |
Percent Purity | ≥98.0% |
Grado | Reagente ACS |
Imballaggio | Glass Bottle |
Aspetto | Powder |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Chromium(VI) Oxide, ≥98.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™ >