Learn More
Chromium silicide, 99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11336528
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Chromium silicide is applied in production of ceramic materials. It can also produce an oxidation-resistant surface in a low pressure plasma spraying.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 12018-09-6
Formula molecolare CrSi2
Molecular Weight (g/mol) 108.166
Numero MDL MFCD00168070
InChI Key CHXGWONBPAADHP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chromsilicid, chromium silicide, bis $l^ 3
PubChem CID 45051936
IUPAC Name bis($l^{3}-silanylidyne)chromium
SMILES [Si]#[Cr]#[Si]
Especificaciones
Materiale o nome chimico Chromium silicide
Punto di fusione 1490°C
Colore Gray
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio >95%
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 108.17
Odore Odorless
Sensibilità Moisture sensitive
Aspetto Gray powder
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado