Learn More
Chromium silicide, 99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12018-09-6 | CrSi2 | 108.166 g/mol
66.33€ - 238.19€
Identificatori chimici
CAS | 12018-09-6 |
---|---|
Formula molecolare | CrSi2 |
Molecular Weight (g/mol) | 108.166 |
Numero MDL | MFCD00168070 |
InChI Key | CHXGWONBPAADHP-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | chromsilicid, chromium silicide, bis $l^ 3 |
PubChem CID | 45051936 |
IUPAC Name | bis($l^{3}-silanylidyne)chromium |
SMILES | [Si]#[Cr]#[Si] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11336528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012151.18 |
50 g |
66.33€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11326528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012151.30 |
250 g |
238.19€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Chromium silicide is applied in production of ceramic materials. It can also produce an oxidation-resistant surface in a low pressure plasma spraying.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
12018-09-6 | |
108.166 | |
CHXGWONBPAADHP-UHFFFAOYSA-N | |
45051936 | |
[Si]#[Cr]#[Si] |
CrSi2 | |
MFCD00168070 | |
chromsilicid, chromium silicide, bis $l^ 3 | |
bis($l^{3}-silanylidyne)chromium |
Specifica
Chromium silicide | |
12018-09-6 | |
Powder | |
CrSi2 | |
chromsilicid, chromium silicide, bis $l^ 3 | |
CHXGWONBPAADHP-UHFFFAOYSA-N | |
bis($l^{3}-silanylidyne)chromium | |
45051936 | |
Odorless | |
Gray powder |
1490°C | |
Gray | |
>95% | |
MFCD00168070 | |
Insoluble in water. | |
[Si]#[Cr]#[Si] | |
108.166 | |
108.17 | |
Moisture sensitive |
Sicurezza e movimentazione
P261-P264b-P271-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 9; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 234-633-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures