Learn More
Chromium powder, -325 mesh, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
80.50€ - 840.18€
Identificatori chimici
CAS | 7440-47-3 |
---|---|
Formula molecolare | Cr |
Molecular Weight (g/mol) | 52.00 |
Numero MDL | MFCD00010944 |
InChI Key | VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 |
PubChem CID | 23976 |
ChEBI | CHEBI:28073 |
IUPAC Name | chromium |
SMILES | [Cr] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11311208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010148.22 |
100 g |
80.50€
100g |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11321208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010148.36 |
500 g |
267.33€
500g |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11301208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010148.A3 |
2 kg |
840.18€
2kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-47-3 | |
52.00 | |
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N | |
23976 | |
chromium |
Cr | |
MFCD00010944 | |
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 | |
CHEBI:28073 | |
[Cr] |
Specifica
Chromium | |
7440-47-3 | |
99% (Metals basis) | |
MFCD00010944 | |
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N | |
chromium | |
23976 | |
-325 Mesh | |
Powder |
Gray | |
Gray powder | |
Cr | |
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 | |
[Cr] | |
52.00 | |
CHEBI:28073 | |
Odorless |
Sicurezza e movimentazione
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-157-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GB4200000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Chromium powder
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .