Learn More
Chromium powder, -100 mesh, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11371198
Chromium powder, -100 mesh, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11371198
500 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Codice prodotto. 11371198
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010147.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Apparent density 2.0-3.0g/cm3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-47-3
Formula molecolare Cr
Molecular Weight (g/mol) 52.00
Numero MDL MFCD00010944
InChI Key VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC Name chromium
SMILES [Cr]
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium
Colore Gray
Aspetto Gray powder
Densità 7.19g/cm3
Intervallo percentuale saggio 99% (Metals basis)
Quantità 500 g
Dimensioni maglia -100 Mesh
Odore Odorless
Forma Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoU21F058 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/02/2025 Catalog Number010147.36,010147.22,010147.A3,010147.09
Numero di lottoN10I013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number010147.36,010160.A3,010147.22,010147.A3,010147.09
Numero di lottoK16R009 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number010147.36,010160.A3,010147.22,010147.A3,010147.09
Numero di lottoD18Y016 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number010147.36,010160.A3,010147.22,010147.A3,010147.09
Numero di lottoR14H024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number010147.36,010160.A3,010147.22,010147.A3,010147.09
Titolo del prodotto
Chromium powder, -100 mesh, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >