Learn More
Chromium potassium sulfate dodecahydrate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Chromium potassium sulfate dodecahydrate |
Punto di fusione | 89.0°C |
Nota nome | p.a. |
Colore | Purple |
Forma fisica | Crystals |
Quantità | 500 g |
Intervallo percentuale saggio | 98.0 to 102% (Iodometry) |
Formula lineare | CrK(SO4)2·12H2O |
Indice di Merck | 15, 2233 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 24 g/100 mL (15°C). |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Chromium potassium sulfate dodecahydrate