Learn More
Chromium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7050545
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14592-80-4
Formula molecolare C15H3CrF18O6
Molecular Weight (g/mol) 673.15
Numero MDL MFCD00044995
InChI Key GGQIHZBUYJMHAF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Chromium(III) hexafluoroacetylacetonate
PubChem CID 91996126
IUPAC Name chromium(3+);(Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [Cr+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Punto di fusione 83°C to 88°C
Colore Green
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water
Peso formulazione 673.14