Learn More
Chromium(III) fluoride hydrate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11341709
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123333-98-2
Formula molecolare CrF3
Molecular Weight (g/mol) 108.99
Numero MDL MFCD00016045
InChI Key FTBATIJJKIIOTP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name chromium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Cr+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium(III) fluoride hydrate
Punto di fusione >1000°C
Colore Green
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 kg
Numero UN UN1756
Indice di Merck 14,2223
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 108.99 (Anhydrous)
Sensibilità Hygroscopic