Learn More
Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3), 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10702984
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
CAS: 10170-68-0 | C12H24Cl3CrO3 | 374.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10170-68-0
Formula molecolare C12H24Cl3CrO3
Molecular Weight (g/mol) 374.67
Numero MDL MFCD00013222
InChI Key CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo chromium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, chromium iii chloride tetrahydrofuran adduct, crcl3 thf 3, crcl3 3thf, chromium iii chloride tetrahydrofuran complex, chromium chloride; tris tetrahydrofuran, chromium iii chloride complex 1:3 tetrahydrofuran
PubChem CID 11100829
IUPAC Name oxolane;trichlorochromium
SMILES C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Cr](Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Punto di fusione 143.0°C
Colore Purple
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Peso formulazione 374.67
Percent Purity 98%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H228-Solido infiammabile.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P381-Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo.