Learn More
Chromium(III) antimonide, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7023996
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12053-12-2
Formula molecolare CrSb
Molecular Weight (g/mol) 173.756
Numero MDL MFCD00049884
InChI Key KECAIQNCFZTEBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chromiumylidynestibane, chromium iii antimonide, chromium antimonide,
PubChem CID 24884257
IUPAC Name stibanylidynechromium
SMILES [Cr]#[Sb]
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium(III) antimonide
Quantità 10 g
Numero UN UN1549
Peso formulazione 173.75
Percent Purity 99%
Densità 7.11
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt