Learn More
Chromium(III) acetate hydroxide, Cr 24%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 39430-51-8 | Cr3(OH)2(OOCCH3)7
45.45€ - 112.00€
Identificatori chimici
CAS 39430-51-8
Formula molecolare Cr3(OH)2(OOCCH3)7
Numero MDL MFCD00058912
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11331849
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
012518.36
500 g
45.45€
500g
11321849
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
012518.A3
2 kg
112.00€
2kg
Descrizione
Descrizione
Occasionally to dehalogenate organic compounds. used as an oxygen scrubber, polymer industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
39430-51-8
Cr3(OH)2(OOCCH3)7
MFCD00058912
Specifica
Chromium(III) acetate hydroxide
39430-51-8
Powder
MFCD00058912
603.31
Cr 24%
Blue
Cr3(OH)2(OOCCH3)7
Soluble in water. Insoluble in acetone. Soluble in hot water
Odorless
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P261-P272-P280g-P302+P352-P333+P313-P363-P501c
H317
missing translation for 'einecsNumber' : 254-447-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures