Learn More
Chromium(II) chloride, anhydrous, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10049-05-5 | CrCl2
87.45€ - 862.00€
Identificatori chimici
CAS | 10049-05-5 |
---|---|
Formula molecolare | CrCl2 |
Numero MDL | MFCD00010947 |
Sinonimo | Chromous chloride |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11333486
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14342.06 |
5 g |
87.45€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11343486
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14342.14 |
25 g |
318.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11353486
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14342.22 |
100 g |
862.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Chromium(II) chloride is used as a precursor to other inorganic and organometallic chromium complexes. It is a reagent in the Nozaki-Hiyama-Kishi reaction. It is also used in the Takai olefination to prepare vinyl iodides from aldehydes in the presence of iodoform.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsChromium(II) chloride is used as a precursor to other inorganic and organometallic chromium complexes. It is a reagent in the Nozaki-Hiyama-Kishi reaction. It is also used in the Takai olefination to prepare vinyl iodides from aldehydes in the presence of iodoform.
Solubility
Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents, water and active metals.
Identificatori chimici
10049-05-5 | |
CrCl2 | |
MFCD00010947 | |
Chromous chloride |
Specifica
Chromium(II) chloride | |
anhydrous | |
CrCl2 | |
UN3260 | |
Chromous chloride | |
122.9 | |
Odorless | |
2.878 |
824°C | |
10049-05-5 | |
MFCD00010947 | |
14,2244 | |
Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether. | |
97% | |
Air and moisture sensitive |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H314-H318-H302
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-163-3
missing translation for 'rtecsNumber' : GB5250000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Chromium(II) chloride, anhydrous
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Chromic(II) chloride