Learn More
Chromkarbid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7048816
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 12012-35-0 | C2Cr3 | 180.01 g/mol
Chromium carbide is useful in the surface treatment of metal components. It is used to coat the surface of another metal in a technique known as thermal spraying. It is also used as an additive in cutting tools made out of cemented carbides, in order to improve toughness by preventing the growth of large grains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12012-35-0
Summenformel C2Cr3
Molekulargewicht (g/mol) 180.01
MDL-Nummer MFCD00016041
InChI-Schlüssel UFGZSIPAQKLCGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium carbide, chromic carbide, chromium carbide,-325 mesh, amperit? 580.002, chromium 2+ ;methanidylidynechromium
PubChem CID 3650773
IUPAC-Name Chrom(2+);methanidyllidynchrom
SMILES [Cr]#C[Cr]C#[Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium carbide
Schmelzpunkt 1890°C
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3178
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 180.02
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt