Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chrome Azurol S
Codice prodotto. 10299223 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
100 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
CAS: 1667-99-8 | C23H13Cl2Na3O9S | 605.277 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1667-99-8
Formula molecolare C23H13Cl2Na3O9S
Molecular Weight (g/mol) 605.277
Numero MDL MFCD00001615
InChI Key FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo C.I. 43825, Mordant Blue 29
PubChem CID 54736314
IUPAC Name trisodium;5-[(3-carboxy-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-(2,6-dichloro-3-sulfonatophenyl)methyl]-3-methyl-2-oxidobenzoate
SMILES CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Chrome Azurol S
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 424 to 436nm (c=0.03g/L in H2O)
Peso formulazione 605.29
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Black to Brown
Quantità 100 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chrome Azurol S
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Chrome Azurol S >