Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatography Papers, Sheets, Grade FN 1
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
470 mm
Larghezza (sistema metrico):
400 mm
580 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Highly pure paper grade.
- Ideal for blotting and chromatography.
- Ideal for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
- Non-sterile, bulk packed.
Specifica
Specifica
Descrizione | 100/Pk, 90 g/m2 |
Dimensioni (L x P) | 470 mm × 580 mm |
Spessore pellicola | 0.19 mm |
Formato | Sheet |
Grado | FN 1 |
Materiale | Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash) |
Larghezza (sistema metrico) | 580 mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 470 mm |