Learn More
chroman-8-carbaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10144154
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 327183-32-4
Formula molecolare C10H10O2
Molecular Weight (g/mol) 162.188
Numero MDL MFCD12198125
InChI Key ZYKTXRDSAFQAAM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chroman-8-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-carbaldehyde, chromane-8-carbaldehyde, 2h-1-benzopyran-8-carboxaldehyde, 3,4-dihydro
PubChem CID 22265336
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-chromene-8-carbaldehyde
SMILES C1CC2=CC=CC(=C2OC1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Chroman-8-carbaldehyde
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 95%