Learn More
Chroman-6-carbonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3881079
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 55746-03-7
Formula molecolare C10H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 196.63
Numero MDL MFCD12198108
InChI Key DKSNWGZAMLPCLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chroman-6-carbonyl chloride, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-carbonyl chloride, chromane-6-carbonyl chloride, 2h-1-benzopyran-6-carbonyl chloride,3,4-dihydro
PubChem CID 10442680
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-chromene-6-carbonyl chloride
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)Cl)OC1
Specifica
Materiale o nome chimico Chroman-6-carbonyl chloride
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 196.63
Percent Purity 95%