Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-Ag+ SPE Cartridge
Marca: Macherey-Nagel™ 731866
283.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
PS/DVB Copolymer | |
RP and Ion Chromatography | |
Chromafix PS-Ag+ | |
100 Å |
SPE | |
100 μm | |
SPE Cartridge |