Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XCW Cartridge
233.00€ - 332.00€
Specifica
Materiale base | Spherical PS/DVB Copolymer |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Basic Compounds Like Quaternary Amines, Basic Active Ingredients From Strongly Matrix-Contaminated Samples |
Dimensione particelle | 45 or 85 μm |
Assorbente | Weak carboxylic acid modified polymeric cation exchanger |
Tipo | Chromafix HR-XCW Cartridge |
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12757740
|
Macherey-Nagel™
731775 |
240 mg |
259.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12767740
|
Macherey-Nagel™
731776 |
500 mg |
332.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12798252
|
Macherey-Nagel™
731774 |
155 mg |
233.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
Spherical PS/DVB Copolymer | |
45 or 85 μm | |
Chromafix HR-XCW Cartridge | |
50 Pack |
Basic Compounds Like Quaternary Amines, Basic Active Ingredients From Strongly Matrix-Contaminated Samples | |
Weak carboxylic acid modified polymeric cation exchanger | |
50 to 60 Å | |
850 m2/g |