Learn More
Macherey-Nagel™ Colonna di separazione Chromabond™ PTL
Separate compounds with gravity flow phase separation. Chromabond™ PTL Separation Columns come in a variety of capacities
Marca:  Macherey-Nagel™ 730730
Codice prodotto. 10759314
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  •  Automatic separation of a two-phase mixture without separation funnel
  • Two-phase mixtures are completely applied to the column and the phase boundary is determined without further work.
  • The special membrane automatically stops the flow when the lower phase has passed.
  • The upper phase remains in the column, thus both phases are available for futher analysis. 
  • Columns must not be run with vacuum or pressure
  • PTL for solvents lighter than water, e.g., for diethyl ether, hexane
  • maximum size 70 mL
Specifica
Specifica
1 mL
For Solvents Lighter Than Water, Diethyl Ether, Hexane
Phase Separation Column
SPE
Chromabond PTL