Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Polypropylene Empty LV SPE Column
203.00€ - 338.00€
Specifica
Capacità colonna (sistema metrico) | 15 mL |
---|---|
Tipo di colonna | Empty LV |
Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
Tipo | Empty LV SPE Column |
Include | Polyethylene frits |
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10439561
|
Macherey-Nagel™
732500 |
15 mL | 100 mg | N/A | |||||
10777472
|
Macherey-Nagel™
732501 |
15 mL | 200/500 mg |
203.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Specifica
15 mL | |
Solid Phase Extraction | |
Polyethylene frits |
Empty LV | |
Empty LV SPE Column |