Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ LV-Alox Acidic
Marca:  Macherey-Nagel™ 732210
Codice prodotto. 10766152
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
60 to 150 μm
4 ± 0.5
150 m2/g
SPE
SPE
15 mL
Chromabond LV-Alox Acidic