Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C4 Polypropylene SPE Column
175.00€ - 203.00€
Specifica
Materiale base | Silica |
---|---|
Carico di carbonio | 7% |
Tipo di colonna | SPE |
Dimensione particelle | 45 μm |
Assorbente | Chromabond C4 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10680342
|
Macherey-Nagel™
730225 |
1 mL | 100 mg |
203.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10594162
|
Macherey-Nagel™
730227 |
3 mL | 500 mg |
175.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Specifica
Silica | |
SPE | |
Chromabond C4 | |
No | |
500 m2/g |
7% | |
45 μm | |
Solid Phase Extraction Column | |
60 μm |