Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 ec Polypropylene Column
118.00€ - 175.00€
Specifica
Materiale base | Silica |
---|---|
Carico di carbonio | 14% |
Tipo di colonna | SPE |
Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
Dimensione particelle | 45 μm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10618061
|
Macherey-Nagel™
730012 |
3 mL | 200 mg |
156.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10513861
|
Macherey-Nagel™
730013 |
3 mL | 500 mg |
175.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10054280
|
Macherey-Nagel™
730015 |
6 mL | 1000 mg |
151.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10711591
|
Macherey-Nagel™
730014 |
6 mL | 500 mg |
118.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Specifica
Silica | |
SPE | |
45 μm | |
Solid Phase Extraction Column | |
Hydrophobic | |
500 m2/g |
14% | |
Solid Phase Extraction | |
Chromabond C18 ec | |
Yes | |
60 μm |