Learn More
chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4258698 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 133894-48-1
Formula molecolare C12H24ClN3P·F6P
Molecular Weight (g/mol) 421.73
InChI Key BSCYRXJVGSZNKX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyclop, chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, chlorotripyrrolidinophosphonium hexa-fluorophosphate, chlorotri 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate, 98+%, pyciop, ref dupl: pyclop, chlorotripyrrolidino, acmc-1c01w, ksc177a1n, chlorotripyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
PubChem CID 16211753
IUPAC Name chloro(tripyrrolidin-1-yl)phosphanium;hexafluorophosphate
SMILES C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)Cl.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Punto di fusione 145.0°C to 148.0°C
Colore White to Yellow
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Peso formulazione 421.73
Percent Purity 98%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.