Learn More
Chlorotriphenylsilane, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11423900
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
100 g
CAS: 76-86-8 | C18H15ClSi | 294.85 g/mol
Chlorotriphenylsilane is used as a silylating agent. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chlorotriphenylsilane is used as a silylating agent. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store under dry inert gas. It is sensitive to moisture. Incompatible with bases and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-86-8
Formula molecolare C18H15ClSi
Molecular Weight (g/mol) 294.85
Numero MDL MFCD00000496
InChI Key MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triphenylsilyl chloride, triphenylchlorosilane, silane, chlorotriphenyl, triphenylsilicon chloride, chloro triphenyl silane, triphenylsilylchloride, chloro-tri phenyl silane, benzene, 1,1',1-chlorosilylidyne tris, clsiph3, ph3sicl
PubChem CID 6458
IUPAC Name chloro(triphenyl)silane
SMILES Cl[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Punti di ebollizione 188°C to 189°C (3mmHg)
Materiale o nome chimico Chlorotriphenylsilane
Punto di fusione 91°C to 96°C
Quantità 50 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1820487
Punto d'infiammabilità >200°C (392°F)
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 294.86
Percent Purity 96%
Odore Pungent
Sensibilità Moisture sensitive
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorotriphenylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Chlorotriphenylsilane