Learn More
Chlorotriphenylsilane, 96%
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
50g
5g
Descrizione
Chlorotriphenylsilane is used as a silylating agent. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chlorotriphenylsilane is used as a silylating agent. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store under dry inert gas. It is sensitive to moisture. Incompatible with bases and oxidizing agents.
Chlorotriphenylsilane is used as a silylating agent. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store under dry inert gas. It is sensitive to moisture. Incompatible with bases and oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 188°C to 189°C (3mmHg) |
Materiale o nome chimico | Chlorotriphenylsilane |
Punto di fusione | 91°C to 96°C |
Quantità | 5 g |
Numero UN | UN3261 |
Beilstein | 1820487 |
Punto d'infiammabilità | >200°C (392°F) |
Informazioni di solubilità | Reacts with water. |
Peso formulazione | 294.86 |
Percent Purity | 96% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Chlorotriphenylsilane
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Chlorotriphenylsilane
Titolo del prodotto
Chlorotriphenylsilane, 96% >