Learn More
Chlorotriphenylsilane, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10408690
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 76-86-8 | C18H15ClSi | 294.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-86-8
Formula molecolare C18H15ClSi
Molecular Weight (g/mol) 294.85
Numero MDL MFCD00000496
InChI Key MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triphenylsilyl chloride, triphenylchlorosilane, silane, chlorotriphenyl, triphenylsilicon chloride, chloro triphenyl silane, triphenylsilylchloride, chloro-tri phenyl silane, benzene, 1,1',1-chlorosilylidyne tris, clsiph3, ph3sicl
PubChem CID 6458
IUPAC Name chloro(triphenyl)silane
SMILES Cl[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorotriphenylsilane
Nota nome 95%
Punto di fusione 91°C to 96°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 378°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)3SiCl
Quantità 25 g
Beilstein 16, 905
Fieser 12,279
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 294.85
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder and Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorotriphenylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.