Learn More
Chloroquine diphosphate salt, 99.6%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. p-4405665 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
Identificatori chimici
CAS 50-63-5
Formula molecolare C18H32ClN3O8P2
Molecular Weight (g/mol) 515.86
Numero MDL MFCD00069852
InChI Key QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
PubChem CID 64927
IUPAC Name 4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diethylpentane-1,4-diamine;phosphoric acid
SMILES OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroquine diphosphate salt
Colore White
Intervallo percentuale saggio 0.996
Quantità 100 g
Peso formulazione 515.9
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroquine Diphosphate Salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Chloroquinone Phosphate