Learn More
Chloroplatinic Acid Hexahydrate, ACS Reagent, ≥37.50% Pt basis, Honeywell™
Codice prodotto. 15691770 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
ACS Reagent,≥37.50% Pt basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18497-13-7
Formula molecolare Cl6H14O6Pt
Molecular Weight (g/mol) 517.89
Numero MDL MFCD00149910
InChI Key PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
IUPAC Name platinum(4+) dihydrogen hexahydrate hexachloride
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroplatinic Acid Hexahydrate
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Formula lineare H2PtCl6 · 6H2O
Numero UN UN2507
Peso formulazione 517.9g/mol
Percent Purity ≥37.50% (Pt basis)
Grado Reagente ACS