Learn More
Chloroiodomethane, 98%, stabilized
Codice prodotto. p-4510166 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
CAS: 593-71-5 | CH2ClI | 176.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 593-71-5, 7440-22-4
Formula molecolare CH2ClI
Molecular Weight (g/mol) 176.38
InChI Key PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
PubChem CID 11644
IUPAC Name chloro(iodo)methane
SMILES C(Cl)I
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroiodomethane
Colore Pink-Red to Yellow
Densità 2.4200g/mL
Punti di ebollizione 108.0°C to 109.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCH2I
Indice di rifrazione 1.5812 to 1.5832
Quantità 25 mL
Beilstein 01,71
Fieser 10,89; 17,115
Gravità specifica 2.42
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Stabilizzatore Copper
Peso formulazione 176.38
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroiodomethane, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Chloroiodomethane