Learn More
Chloroform, Technical, amylene stabilized, ≥99% (GC), Honeywell
Codice prodotto. 15612600 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 kg
Imballaggio:
Metal Drum
Dimensione della confezione:
250kg
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Technical, amylene stabilized,≥99% (GC)
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform
Nota nome Technical, amylene stabilized, ≥99% (GC)
CAS 67-66-3
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%
Punto di fusione -63°C (literature)
Densità 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 61°C
Imballaggio Metal Drum
Formula molecolare CHCl3
Formula lineare C2H5COCH3
Numero MDL MFCD00000826
Quantità 250 kg
Numero UN UN1888
Beilstein 1731042
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
IUPAC Name cloroformio
Molecular Weight (g/mol) 119.37
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
Peso formulazione 119.38
Percent Purity >99%
Grado Caratteristiche