Learn More
Chloroform, Spectrophotometric Grade, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11348377
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Chloroform is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-66-3
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
Numero MDL MFCD00000826
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC Name cloroformio
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform
Punto di fusione °C to 63°C
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 1.492
Punti di ebollizione 60.5°C to 61.5°C
Quantità 4 L
Odore Characteristic
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.446
Intervallo percentuale saggio >99.5%
Pressione del vapore 210 hPa (158mm Hg) at 20°C
Beilstein 1731042
Informazioni di solubilità Miscible with diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
Peso formulazione 119.38
Grado Spectrophotometric