Learn More
Chloroform, HPLC Grade, 99.5+% min, stab. with amylene
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
205.00€ - 604.00€
Identificatori chimici
CAS | 67-66-3 |
---|---|
Formula molecolare | CHCl3 |
Molecular Weight (g/mol) | 119.37 |
Numero MDL | MFCD00000826 |
InChI Key | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio |
PubChem CID | 6212 |
ChEBI | CHEBI:35255 |
IUPAC Name | cloroformio |
SMILES | ClC(Cl)Cl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11390268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
1 L |
N/A
|
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11310278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043685.M1 |
4 x 1 L | N/A | ||||||
11300278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043685.K7 |
4 L | N/A | ||||||
11320278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043685.M6 |
4 x 4 L | N/A | ||||||
Descrizione
Chloroform is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
67-66-3 | |
119.37 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
6212 | |
cloroformio |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
CHEBI:35255 | |
ClC(Cl)Cl |
Specifica
Chloroform | |
67-66-3 | |
1.492 g/cm3 at 20°C at 20°C | |
982°C (1800°F) | |
Liquido | |
>99.5% | |
MFCD00000826 | |
1731042 | |
Miscible with diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,carbon tetrachloride and carbon disulfide. | |
ClC(Cl)Cl | |
119.37 | |
CHEBI:35255 | |
HPLC |
°C to 63°C | |
Colorless | |
60.5°C to 61.5°C | |
Characteristic | |
1.446 | |
CHCl3 | |
158mm Hg at 20°C | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
cloroformio | |
6212 | |
119.38 |
Sicurezza e movimentazione
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H331-H335-H336-H351-H361d-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 200-663-8
missing translation for 'rtecsNumber' : FS9100000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Chloroform, HPLC Grade
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H331-Tossico se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Chloroform, 1-Pentene