Learn More
Chloroform, HPLC Grade, 99.5+% min, stab. with amylene, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11320278
Chloroform, HPLC Grade, 99.5+% min, stab. with amylene, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11320278
4 x 4 L
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11320278
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043685.M6
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
Chloroform is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-66-3
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
Numero MDL MFCD00000826
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC Name cloroformio
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform
Punto di fusione °C to 63°C
Colore Colorless
Densità 1.492
Punti di ebollizione 60.5°C to 61.5°C
Quantità 4 x 4 L
Punto di combustione 982°C (1800°F)
Odore Characteristic
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.446
Intervallo percentuale saggio >99.5%
Pressione del vapore 158mm Hg at 20°C
Beilstein 1731042
Informazioni di solubilità Miscible with diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
Peso formulazione 119.38
Grado HPLC
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP30L729 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/03/2025 Catalog Number043685.M6,043685.K2,043685.K7,043685.M1
Numero di lottoX30K613 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/11/2024 Catalog Number043685.M6,043685.K2,043685.K7,043685.M1
Numero di lottoU30K886 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/08/2024 Catalog Number043685.M6,043685.K2,043685.K7,043685.M1
Numero di lottoU14K890 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/08/2024 Catalog Number043685.M6,043685.K2,043685.K7,043685.M1
Numero di lottoW06K889 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/08/2024 Catalog Number043685.M6,043685.K2,043685.K7,043685.M1
Titolo del prodotto
Chloroform, HPLC Grade, 99.5+% min, stab. with amylene, Thermo Scientific Chemicals >